Merck
425370
Sigma-Aldrich
Phenol-2,3,4,5,6-d5
98 atom % D
Szinonimák:
Pentadeuteriophenol
About This Item
Lineáris képlet:
C6D5OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
99.14
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
form
crystals
bp
182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
sűrűség
1.127 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+5
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c(O)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H/i1D,2D,3D,4D,5D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ISWSIDIOOBJBQZ-RALIUCGRSA-N
Related Categories
Általános leírás
Phenol-2,3,4,5,6-d5 is an isotope-labeled analog of phenol, wherein 2,3,4, 5, and 6th protons of phenol are replaced by deuterium.
Alkalmazás
Phenol-2,3,4,5,6-d5 can be used as an internal analytical standard for accurate data interpretation using various analytical techniques.
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Célzott szervek
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
174.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
79 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
The Nature of meso-and pyro-Borate Precatalysts to the VANOL and VAPOL BOROX Catalysts
Zhao W, et al.
Synlett, 26, 1606-1614 (2015)
Development of molecularly imprinted polymer in porous film format for binding of phenol and alkylphenols from water
Gryshchenko AO and Bottaro CS
International Journal of Molecular Sciences, 15, 1338-1357 (2014)