Merck
448192
Sigma-Aldrich
m-Cresol-d8
98 atom % D, 98% (CP)
Szinonimák:
3-Methylphenol-d8
About This Item
Lineáris képlet:
CD3C6D4OD
CAS-szám:
Molekulatömeg:
116.19
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
98% (CP)
törésmutató
n20/D 1.538 (lit.)
bp
203 °C (lit.)
mp
8-10 °C (lit.)
sűrűség
1.126 g/mL at 25 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+8
SMILES string
[2H]Oc1c([2H])c([2H])c([2H])c(c1[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C7H8O/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5,8H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D/hD
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RLSSMJSEOOYNOY-IWRLGKISSA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Skull and crossbonesCorrosion
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
186.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
86.00 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)