Merck
617482
Sigma-Aldrich
Phenol-4-d1
90 atom % D
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H5DO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
95.12
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
90 atom % D
Minőségi szint
Forma
solid
bp
182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
sűrűség
1.082 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
[2H]C1=CC=C(O)C=C1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H/i1D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ISWSIDIOOBJBQZ-MICDWDOJSA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
174.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
79.0 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)