Merck
493082
Sigma-Aldrich
Naphthalene-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Lineáris képlet:
13CC9H8
CAS-szám:
Molekulatömeg:
129.16
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
bp
218 °C (lit.)
mp
80-82 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
c1ccc2[13cH]cccc2c1
InChI
1S/C10H8/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-8H/i5+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UFWIBTONFRDIAS-HOSYLAQJSA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Flam. Sol. 2
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
176.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
80.0 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)