Merck
48715-U
Supelco
Naphthalene-d8 solution
certified reference material, 2000 μg/mL in dichloromethane
About This Item
CAS-szám:
UNSPSC kód:
77101502
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
Ügynökség
EPA 625
termékcsalád
TraceCERT®
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
Jellemzők
standard type internal/surrogate
kiszerelés
ampule of 1 mL
koncentráció
2000 μg/mL in dichloromethane
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C10H8/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-8H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UFWIBTONFRDIAS-PGRXLJNUSA-N
Általános leírás
Naphthalene-d8 solution is an analytical reference standard specifically designed for monitoring organic chemicals on the Priority Pollutants List in municipal and industrial wastewater per methods developed by the US EPA Environmental Monitoring Systems Laboratory in Cincinnati, Ohio (EMSL/CL), under authority of the Clean Water Act (CWA).
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support. Naphthalene-d8 solution is used as an internal standard for the analysis of polynuclear aromatic hydrocarbons (PAHs) in olive oil using a novel SPE cartridge followed by gas chromatography-mass spectrometric (GC-MS) analysis.
Egyéb megjegyzések
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Blood
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)