Fontos dokumentumok
171573
3-Phenylpropionitrile
99%
Szinonimák:
Hydrocinnamonitrile
Teszt
99%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.521 (lit.)
bp
113 °C/9 mmHg (lit.)
mp
−2-−1 °C (lit.)
sűrűség
1.001 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
nitrile
phenyl
SMILES string
N#CCCc1ccccc1
InChI
1S/C9H9N/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ACRWYXSKEHUQDB-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?