Fontos dokumentumok
M31503
α-Methylbenzyl cyanide
96%
Szinonimák:
α-Methylphenylacetonitrile
Teszt
96%
törésmutató
n20/D 1.5106 (lit.)
sűrűség
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C#N)c1ccccc1
InChI
1S/C9H9N/c1-8(7-10)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NVAOLENBKNECGF-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
201.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
94 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?