Fontos dokumentumok
187305
4-Methoxyphenethylamine
≥98%
Szinonimák:
2-(4-Methoxyphenyl)ethylamine, 4-Methoxyphenethylamine
Teszt
≥98%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.538 (lit.)
bp
138-140 °C/20 mmHg (lit.)
254-256 °C
sűrűség
1.031 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
COc1ccc(CCN)cc1
InChI
1S/C9H13NO/c1-11-9-4-2-8(3-5-9)6-7-10/h2-5H,6-7,10H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LTPVSOCPYWDIFU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
4-Methoxyphenethylamine is used as a precursor for the synthesis of other organic compounds by the alkylation reaction.
Alkalmazás
- pyrrolo[3,2-c]carbazole
- poly(4-methoxyphenethylamine), required for the immobilization of nitrogenated bases and oligonucleotides
- organopolyphosphazenes such as poly[bis(4-methoxy benzylamino)polyphosphazene] and poly[bis(4-methoxyphenethylamino)polyphosphazene]
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?