Merck
M31651
Sigma-Aldrich
4-Methylbenzyl cyanide
98%
Szinonimák:
p-Tolylacetonitrile, α-Cyano-p-xylene, 4-Methylbenzyl cyanide, 4-Methylphenylacetonitrile
About This Item
Lineáris képlet:
CH3C6H4CH2CN
CAS-szám:
Molekulatömeg:
131.17
Beilstein:
1099645
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.519 (lit.)
bp
242-243 °C (lit.)
mp
18 °C (lit.)
sűrűség
0.992 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(CC#N)cc1
InChI
1S/C9H9N/c1-8-2-4-9(5-3-8)6-7-10/h2-5H,6H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RNHKXHKUKJXLAU-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
222.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
106 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Jun-Nan Yang et al.
Insect science, 28(3), 811-824 (2020-05-21)
The pea leafminer, Liriomyza huidobrensis, is an important pest species affecting ornamental crops worldwide. Plant damage consists of oviposition and feeding punctures created by female adult flies as well as larva-bored mines in leaf mesophyll tissues. How plants indirectly defend