Merck
272728
Sigma-Aldrich
Benzoylacetonitrile
99%
Szinonimák:
β-Oxohydrocinnamonitrile
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5COCH2CN
CAS-szám:
Molekulatömeg:
145.16
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
99%
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
solid
bp
160 °C/10 mmHg (lit.)
mp
82-83 °C (lit.)
SMILES string
O=C(CC#N)c1ccccc1
InChI
1S/C9H7NO/c10-7-6-9(11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZJRCIQAMTAINCB-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Benzoylacetonitrile was used in the synthesis of substituted naphtho[1,8-bc]pyrans. It was also used as building block in the preparation of 4H-pyrans, 2-pyridones, furans and carbocyclics.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Heterocycles, 14, 639-639 (1980)
Organic preparations and procedures international, 18, 85-85 (1986)
Journal of Heterocyclic Chemistry, 15, 57-57 (1978)
Synthesis, 513-513 (1982)
Heterocycles, 23, 2013-2013 (1985)