Fontos dokumentumok
H21101
4-Hydroxyphenylacetonitrile
98%
Szinonimák:
4-Hydroxybenzyl cyanide
Teszt
98%
bp
330 °C/756 mmHg (lit.)
mp
67-70 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccc(CC#N)cc1
InChI
1S/C8H7NO/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4,10H,5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AYKYOOPFBCOXSL-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)