Merck
171506
Sigma-Aldrich
4-Hydroxybenzenesulfonic acid solution
65 wt. % in H2O
Szinonimák:
Phenol-4-sulfonic acid
About This Item
Lineáris képlet:
HOC6H4SO3H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
174.17
Beilstein:
1869034
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
koncentráció
65 wt. % in H2O
törésmutató
n20/D 1.489
sűrűség
1.337 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
sulfonic acid
SMILES string
Oc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H6O4S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4,7H,(H,8,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FEPBITJSIHRMRT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1C
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Operational stability of immobilised horseradish peroxidase in mini-packed bed bioreactors.
Journal of Molecular Catalysis. B, Enzymatic, 28(2), 121-128 (2004)
A M Lambeir et al.
European journal of biochemistry, 163(1), 123-127 (1987-02-16)
For the first time elementary reactions involving chloroperoxidase compounds I and II have been investigated. A multi-mixing stopped-flow apparatus was used to study the kinetics of the reactions of compounds I and II with ascorbic acid, ferrocyanide and p-phenolsulfonic acid.
Makoto Hagiwara et al.
Mutation research, 603(2), 111-120 (2006-01-13)
To assess the genotoxicity of 14 chemical agents used as locally applied agents in dental practice, the ability of these agents to elicit chromosome aberrations was examined using Syrian hamster embryo (SHE) cells. Chromosome aberrations in SHE cells were induced
[Effect of phenolsulfonic acid on cultured V79 cells].
T Yokka
Shigaku = Odontology; journal of Nihon Dental College, 75(1), 50-62 (1987-06-01)
Toxicity and uptake potential of an acrylic polymer comonomer and its biological degradation products.
F R Johannsen et al.
Bulletin of environmental contamination and toxicology, 40(3), 325-331 (1988-03-01)