Merck
172553
Sigma-Aldrich
4,5-Dihydroxy-1,3-benzenedisulfonic acid disodium salt monohydrate
97%
Szinonimák:
Disodium 4,5-dihydroxy-1,3-benzenedisulfonate monohydrate
About This Item
Lineáris képlet:
(OH)2C6H2(SO3Na)2 · H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
332.22
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
Teszt
97%
form
powder
mp
>300 °C (lit.)
funkcionális csoport
sulfonic acid
SMILES string
O.[Na+].[Na+].Oc1cc(cc(c1O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H6O8S2.2Na.H2O/c7-4-1-3(15(9,10)11)2-5(6(4)8)16(12,13)14;;;/h1-2,7-8H,(H,9,10,11)(H,12,13,14);;;1H2/q;2*+1;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZLRROLLKQDRDPI-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
4,5-Dihydroxy-1,3-benzenedisulfonic acid disodium salt monohydrate is an antioxidant compound that is structurally similar to vitamin E.
Alkalmazás
4,5-Dihydroxy-1,3-benzenedisulfonic acid disodium salt monohydrate may be used as a superoxide anion scavenger for assessing the role of reactive oxygen species (ROS) in different biological processes.
Colorimetric reagent for iron, manganese, titanium, and molybdenum. Complexing agent.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Helvetica Chimica Acta, 34, 528-528 (1951)
The complement component C5a is present in human coronary lesions in vivo and induces the expression of MMP-1 and MMP-9 in human macrophages in vitro.
Speidl WS, et al.
Faseb Journal, 25(1), 35-44 (2011)
Cisplatin and oxaliplatin toxicity: importance of cochlear kinetics as a determinant for ototoxicity.
Hellberg V, et al.
Journal of the National Cancer Institute, 101(1), 37-47 (2009)
Dan J M Nguyen et al.
Molecular cancer research : MCR, 18(1), 105-117 (2019-10-20)
Cisplatin resistance is a major barrier in the effective treatment of lung cancer. Cisplatin-resistant (CR) lung cancer cells do not primarily use glucose but rather consume amino acids such as glutamine and tryptophan (Trp) for survival. CR cells activate the
Minjie Zhang et al.
Nature communications, 12(1), 2344-2344 (2021-04-22)
Direct determination of RNA structures and interactions in living cells is critical for understanding their functions in normal physiology and disease states. Here, we present PARIS2, a dramatically improved method for RNA duplex determination in vivo with >4000-fold higher efficiency