Fontos dokumentumok
8.00105
Sigma-Aldrich
2,5-Hexanedione
for synthesis
Szinonimák:
2,5-Hexanedione, Acetonylacetone
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H10O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
114.14
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352115
EC index szám:
203-738-3
NACRES:
NA.22
gőznyomás
0.6 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
400 °C
hatékonyság
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
robbanási határérték
1.5 % (v/v)
pH
6.1 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
85-87 °C/26.6 hPa
mp
-5.4 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 79 °C
sűrűség
0.974 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
O=C(CCC(=O)C)C
InChI
1S/C6H10O2/c1-5(7)3-4-6(2)8/h3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OJVAMHKKJGICOG-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.971 - 0.973
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Piktogramok
Exclamation markHealth hazard
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Célzott szervek
Nervous system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
174.2 °F
Lobbanási pont (C)
79 °C