Fontos dokumentumok
8.21902
Sigma-Aldrich
3-Methylbenzoic acid
for synthesis
Szinonimák:
3-Methylbenzoic acid, m-Toluic acid
About This Item
Lineáris képlet:
3-(CH3)C6H4COOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
136.15
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
EC index szám:
202-723-9
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (HPLC)
form
solid
öngyulladási hőmérséklet
500 °C
hatékonyság
7000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.4 (20 °C in H2O, saturated solution)
bp
263 °C/1013 hPa
mp
108-111 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 150 °C
oldhatóság
1 g/L
térfogatsúly
500 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C8H8O2/c1-6-3-2-4-7(5-6)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GPSDUZXPYCFOSQ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Laccase-mediated Oligomerization: Explores the enzymatic oligomerization of 4-hydroxybenzoic acid which could lead to new materials with improved stability and functionality, useful in material science and drug delivery systems (Slagman et al., 2016).
Analízis megjegyzés
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 110 °C
Melting range (upper value): ≤ 113 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
302.0 °F
Lobbanási pont (C)
150 °C