Merck
75930
Supelco
Perfluorobutanoic acid
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Szinonimák:
Heptafluorobutyric acid, Edman Reagent No. 3, HFBA, Perfluorobutyric acid
About This Item
Lineáris képlet:
CF3CF2CF2COOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
214.04
Beilstein:
1426882
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
gőzsűrűség
7 (vs air)
gőznyomás
~10 mmHg ( 25 °C)
termékcsalád
TraceCERT®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
törésmutató
n20/D 1.3 (lit.)
bp
120 °C/755 mmHg (lit.)
sűrűség
1.645 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
environmental
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C4HF7O2/c5-2(6,1(12)13)3(7,8)4(9,10)11/h(H,12,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YPJUNDFVDDCYIH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Simultaneous determination of 27 PFAS chemical compounds after enriching the water samples with SPE using a Supelclean® ENVI-WAX weak anion exchange tube.