Merck
152250
Sigma-Aldrich
2,4-Dichlorobenzotrifluoride
98%
Szinonimák:
2,4-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene
About This Item
Lineáris képlet:
Cl2C6H3CF3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
215.00
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.481 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
sűrűség
1.484 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
fluoro
SMILES string
FC(F)(F)c1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C7H3Cl2F3/c8-4-1-2-5(6(9)3-4)7(10,11)12/h1-3H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KALSHRGEFLVFHE-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
2,4-Dichlorobenzotrifluoride (2,4-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene ) was one of the compounds present in Niagara River fish identified by gas-liquid chromatographic-mass spectrometry.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
161.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
72 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
M P Yurawecz
Journal - Association of Official Analytical Chemists, 62(1), 36-40 (1979-01-01)
Several unknown halogenated compounds were detected in Niagara River fish using a method similar to the AOAC multiresidue method for chlorinated pesticides in high-moisture foods. From gas-liquid chromatographic-mass spectrometric (GLC/MS) data and GLC retention times on 3 columns, 7 of