Fontos dokumentumok
162663
DL-2-Aminobutyric acid
99%, for peptide synthesis, ReagentPlus®
Szinonimák:
AABA, Homoalanine, alpha-amino-n-butyric acid
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
DL-2-Aminobutyric acid, ReagentPlus®, 99%
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99%
Forma
solid
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
291 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
CCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-2-3(5)4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QWCKQJZIFLGMSD-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?