Fontos dokumentumok
05160
β-Alanine
BioXtra, ≥99.0% (NT)
Szinonimák:
Beta-alanine, β-Ala, 3-Aminopropionic acid
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioXtra
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (NT)
Forma
crystals
izzítási maradék
≤0.1% (as SO4)
veszteség
≤0.1% loss on drying, 20 °C (HV)
mp
~200 °C (dec.)
202 °C (dec.) (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
kation nyomok
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
NCCC(O)=O
NCCC(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2,4H2,(H,5,6)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UCMIRNVEIXFBKS-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- A new green approach to L-histidine and ß-alanine analysis in dietary supplements using rapid and simple contactless conductivity detection integrated with high-resolution glass-microchip electrophoresis.: This paper presents a novel method for analyzing ß-Alanine in dietary supplements, showcasing a green, efficient, and high-resolution technique (Pukleš et al., 2024).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?