Fontos dokumentumok
8.00302
Sigma-Aldrich
4-Aminobutyric acid
for synthesis
Szinonimák:
4-Aminobutyric acid, GABA
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H9NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
103.12
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
EC index szám:
200-258-6
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Forma
crystals
mp
200-202 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[N+H3]CCCC(=O)[O-]
InChI
1S/C4H9NO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3,5H2,(H,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BTCSSZJGUNDROE-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1