Fontos dokumentumok
A7502
DL-Alanine
≥99% (HPLC)
Szinonimák:
(±)-2-Aminopropionic acid
Teszt
≥99% (HPLC)
Forma
powder
technika/technikák
ligand binding assay: suitable
szín
white to off-white
mp
289 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
H2O: soluble
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
CC(N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QNAYBMKLOCPYGJ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.