Fontos dokumentumok
850993
2-Aminoisobutyric acid
98%, for peptide synthesis
Szinonimák:
α-Aminoisobutyric acid, 2-Methylalanine, Aib
About This Item
Javasolt termékek
product name
2-Aminoisobutyric acid, 98%
Minőségi szint
Teszt
98%
form
solid
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
≥300 °C
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(N)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-4(2,5)3(6)7/h5H2,1-2H3,(H,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FUOOLUPWFVMBKG-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?