Fontos dokumentumok
D4268
NG,NG-Dimethylarginine dihydrochloride
≥98% (TLC), powder, NOS inhibitor
Szinonimák:
asym-Dimethylarginine, ADMA
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
NG,NG-Dimethylarginine dihydrochloride,
Teszt
≥98% (TLC)
Minőségi szint
Forma
powder
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear, colorless
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
Cl[H].Cl[H].CN(C)C(=N)NCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C8H18N4O2.2ClH/c1-12(2)8(10)11-5-3-4-6(9)7(13)14;;/h6H,3-5,9H2,1-2H3,(H2,10,11)(H,13,14);2*1H/t6-;;/m0../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SYLNVYJOPZWPJI-ILKKLZGPSA-N
Géninformáció
human ... NOS1(4842) , NOS2(4843) , NOS2B(201288) , NOS2C(645740) , NOS3(4846)
Általános leírás
Alkalmazás
- to study its effects on cardiovascular activities in rostral ventrolateral medulla (RVLM) in rats
- as a standard for measuring L-arginine and dimethylarginines
- to study its effects on hepatic deterioration
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research