Fontos dokumentumok
217794
DL-3-Aminoisobutyric acid
98%, for peptide synthesis
Szinonimák:
α-Methyl-β-alanine
About This Item
Javasolt termékek
product name
DL-3-Aminoisobutyric acid, 98%
Minőségi szint
Teszt
98%
form
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
179-182 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
CC(CN)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-3(2-5)4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QCHPKSFMDHPSNR-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)