Merck
67338
Sigma-Aldrich
DL-2-Aminobutyric acid
analytical standard
About This Item
Lineáris képlet:
C2H5CH(NH2)CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
103.12
Beilstein:
635889
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Teszt
≥99% (TLC)
98.5-101.5% (NT)
Forma
solid
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
mp
291 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
CCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-2-3(5)4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QWCKQJZIFLGMSD-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)