Fontos dokumentumok
A9628
2-Aminobenzaldehyde
≥98%
Szinonimák:
2-Formylaniline, Anthranilaldehyde, o-Aminobenzaldehyde
Teszt
≥98%
Forma
powder
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Nc1ccccc1C=O
InChI
1S/C7H7NO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-5H,8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FXWFZIRWWNPPOV-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- Preparation of quinoline derivatives as antiviral agents
- Preparation of electroluminescent materials for OLEDs
- Friedlander-type synthesis
- Preparation of 2-tosylaminophenyl cyclopropylmethanols for gold-catalyzed cyclopropyl carbinol rearrangement
- Benzyl C-H bond amination of arylmethylamines catalyzed by hydroxy-TEMPO
- Silver-catalyzed aniline mediated cascade hydroamination/cycloaddition reactions
Vigyázat
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)