Merck
161756
Sigma-Aldrich
Bromomethyl methyl ether
technical grade, 90%
Szinonimák:
1-Bromomethyl methyl ether, Bromomethoxymethane, Methoxymethyl bromide
About This Item
Lineáris képlet:
BrCH2OCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
124.96
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
technical grade
Minőségi szint
Teszt
90%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.456 (lit.)
bp
87 °C (lit.)
sűrűség
1.531 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
ether
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COCBr
InChI
1S/C2H5BrO/c1-4-2-3/h2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JAMFGQBENKSWOF-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Bromomethyl methyl ether was used in enantiocontrolled synthesis of intermediate containing carbons 18 to 35 of the macrocyclic immunosuppressant FK-506. It was used in the synthesis of 1-methoxymethyl-4-tritylthio-2-azetidinone.
Figyelmeztetés
Warning
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
80.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
27 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Nuclear analogs of β-lactam antibiotics. XVI. Aldol condensations of N-protected 4-tritylthio-2-azetidinones.
Martel A, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 61(3), 613-618 (1983)
Enantioselective synthesis of the C (18)-C (35) segment of immunosuppressant FK-506 using efficient new methodology.
Corey EJ and Huang H-C.
Tetrahedron Letters, 30(39), 5235-5238 (1989)
Archana Prasad et al.
Scientific reports, 6, 39490-39490 (2016-12-22)
Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is a fatal neurodegenerative disease associated with aggregation of TAR DNA-binding protein-43 (TDP-43) in neuronal cells and manifests as motor neuron dysfunction &muscle atrophy. The carboxyl-terminal prion-like domain of TDP-43 can aggregate in vitro into toxic