Fontos dokumentumok
142670
Chloromethyl ethyl ether
95%
Szinonimák:
(Chloromethoxy)ethane, Ethoxychloromethane, Ethoxymethyl chloride, Ethyl chloromethyl ether
Teszt
95%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.404 (lit.)
bp
82 °C (lit.)
sűrűség
1.019 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
ether
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCOCCl
InChI
1S/C3H7ClO/c1-2-5-3-4/h2-3H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FCYRSDMGOLYDHL-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- 6-Benzyl-1-(ethoxymethyl)-5-iodopyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, a key intermediate in the preparation of MKC-442 analog.
- Acylation catalyst for alcohols named 1,3-bis-[(R)-1-(2-naphthyl)ethyl]imidazoliumchloride by reacting with glyoxal-bis-[(R)-1-(2-naphthyl)ethyl]imine.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
66.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
19 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?