Fontos dokumentumok
8.03467
Sigma-Aldrich
Dichloromethyl methyl ether
for synthesis
Szinonimák:
Dichloromethyl methyl ether, 1,1-Dichloromethylether
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C2H4Cl2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
114.96
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352112
EC index szám:
225-498-9
NACRES:
NA.22
gőznyomás
84 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (GC)
form
liquid
bp
85-87 °C/1013 hPa
átmeneti hőmérséklet
flash point 42 °C
sűrűség
1.29 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C2H4Cl2O/c1-5-2(3)4/h2H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GRTGGSXWHGKRSB-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
107.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
42 °C - closed cup