Merck
639842
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2-(2-methoxyethoxy)ethane
95%
Szinonimák:
1-(2-Bromoethoxy)-2-methoxyethane, 1-Bromo-2-[1-[2-(methyloxy)ethyl]oxy]ethane, 1-Bromo-3,6-dioxaheptane, 2-(2-Methoxyethoxy)ethyl bromide, 2-(2′-Methoxyethoxy)ethyl bromide, 2-Bromoethyl 2-methoxyethyl ether, 7-Bromo-2,5-dioxaheptane
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(OCH2CH2)2Br
CAS-szám:
Molekulatömeg:
183.04
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
95%
Minőségi szint
Teszt
95%
törésmutató
n20/D 1.455 (lit.)
bp
156 °C (lit.)
37-40 °C/0.01 mmHg (lit.)
sűrűség
1.3600 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
ether
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COCCOCCBr
InChI
1S/C5H11BrO2/c1-7-4-5-8-3-2-6/h2-5H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HUXJXNSHCKHFIL-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
1-Bromo-2-(2-methoxyethoxy)ethane can be used in the synthesis of 1,4-diketo-3,6-diphenylpyrrolo[3,4-c]pyrrole(DPP)derivatives, which are stable and efficient pigments for two-photon excited fluorescence microscopy. It can also be used in the synthesis of a squarine dye, which exhibits a selective fluorogenic response towards zinc cation.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
154.9 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
68.3 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
"Design and synthesis of a squaraine based near-infrared fluorescent probe for the ratiometric detection of Zn 2+ ions"
Huang Y, et al.
Dyes and Pigments, 99(03), 699- 704 (2013)
"Water-soluble diketopyrrolopyrrole derivatives for two-photon excited fluorescence microscopy"
Ftouni H, et al.
Dyes and Pigments, 97(01), 77-83 (2013)