Fontos dokumentumok
238155
2-Bromoethyl methyl ether
Szinonimák:
1-Bromo-2-methoxyethane
About This Item
Javasolt termékek
Forma
liquid
Minőségi szint
törésmutató
n20/D 1.447 (lit.)
bp
40-41 °C/66 mmHg (lit.)
oldhatóság
water: soluble 14.4 g/L at 25 °C
sűrűség
1.479 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
ether
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COCCBr
InChI
1S/C3H7BrO/c1-5-3-2-4/h2-3H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YZUPZGFPHUVJKC-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
82.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
28 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)