Merck
D65658
Sigma-Aldrich
Dichloromethyl methyl ether
98%
Szinonimák:
α,α−Dichloromethyl methyl ether, 1,1-Dichlorodimethyl ether
About This Item
Lineáris képlet:
Cl2CHOCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
114.96
Beilstein:
1900293
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.431 (lit.)
bp
85 °C (lit.)
sűrűség
1.271 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COC(Cl)Cl
InChI
1S/C2H4Cl2O/c1-5-2(3)4/h2H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GRTGGSXWHGKRSB-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Common formylating reagent for aromatic compounds, chlorinating agent for carboxylic acids, and reactant with borinic esters for the preparation of alkenones.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
107.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
42 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synlett, 626-626 (1992)
The Journal of Organic Chemistry, 57, 6847-6847 (1992)
Tetrahedron Asymmetry, 4, 2183-2183 (1993)
Dong Yu Zhu et al.
Nanoscale, 10(39), 18651-18656 (2018-09-29)
Multidrug-resistant biofilms are highly resistant to current antimicrobial therapies. We have developed an antimicrobial platform that integrates the bacteria-killing phytochemical carvacrol into dynamically crosslinked polymer nanocomposites (DCPNs). Taking advantage of a reversibly crosslinked Schiff-base scaffold throughout the engineered emulsions, DCPNs