Merck
242349
Sigma-Aldrich
2-Chloroethyl methyl ether
98%
Szinonimák:
2-Methoxyethyl chloride
About This Item
Lineáris képlet:
ClCH2CH2OCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
94.54
Beilstein:
1731028
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.408 (lit.)
bp
89-90 °C (lit.)
sűrűség
1.035 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
ether
SMILES string
COCCCl
InChI
1S/C3H7ClO/c1-5-3-2-4/h2-3H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XTIGGAHUZJWQMD-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
2-Chloroethyl methyl ether (2-Methoxyethyl chloride) was used in the synthesis of acyclic nucleosides of thieno[2,3-d]pyrimidine derivatives.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
46.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
8 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Nasser A Hassan et al.
Nucleosides, nucleotides & nucleic acids, 26(4), 379-390 (2007-05-05)
The reaction of compounds 1, 2, 3, 4, or 13 with 2-chloroethyl methyl ether or 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-alpha-D-glucopyranosyl bromide, afforded some acyclic and cyclic nucleosides of thieno[2,3-d]pyrimidine derivatives. Furthermore, cyclic C-nucleosides 24 and 25 were prepared from the reaction of 20, 21
Vladimir G Krasovskiy et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(12) (2020-07-02)
A number of dicationic ionic liquids with a disiloxane linker between imidazolium cations and bis(trifluoromethylsulfonyl)imide anion were synthesized and characterized. Melting points, viscosity, and volatility in a vacuum were measured; the thermal and hydrolytic stability of ionic liquids were also
P T K Lee et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 46(27), 8818-8826 (2017-04-01)
B(C