Merck
238902
Sigma-Aldrich
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride
technical grade
Szinonimák:
(2-Chloromethoxyethyl)trimethylsilane, Chloromethyl 2-trimethylsilylethyl ether, SEM-Cl, SEM-chloride
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3SiCH2CH2OCH2Cl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
166.72
Beilstein:
3587289
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
technical grade
Minőségi szint
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.435 (lit.)
bp
170-172 °C (lit.)
57-59 °C/8 mmHg (lit.)
sűrűség
0.942 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
ether
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C[Si](C)(C)CCOCCl
InChI
1S/C6H15ClOSi/c1-9(2,3)5-4-8-6-7/h4-6H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BPXKZEMBEZGUAH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Learn More at the Professor and Product Portal of Professor Bruce Lipshutz.
Alkalmazás
Phenol protecting group in the synthesis of laterifluorones.
Used to prepare a SEM-ether which was, in turn, removed with BBr3 and cyclized to a benzo-oxapane.
Tulajdonságok és előnyök
Convenient hydroxyl-protecting reagent. SEM-ethers are stable over a wide pH range, and can be selectively cleaved with fluoride ion under mild aprotic conditions.
Piktogramok
FlameCorrosion
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
114.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
46 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
The Journal of Organic Chemistry, 55, 5180-5180 (1990)
K C Nicolaou et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(17), 5493-5501 (2004-04-29)
The total synthesis of 1-O-methyllateriflorone (2) is described. The construction of the cage-like domain of the molecule involved a biomimetic Claisen/Diels-Alder cascade, whereas the novel spiroxalactone framework was generated by an intramolecular Michael reaction within precursor 16a involving the carboxylate
Tetrahedron Letters, 36, 1683-1683 (1995)
Tetrahedron Letters, 47, 5909-5909 (2006)
Related Content
Designer surfactants enable diverse transformations like Suzuki-Miyaura, Olefin Metathesis, and 1,4-Addition to Enones in water by Prof. Bruce Lipshutz.