Merck
159891
Sigma-Aldrich
3-Methoxybenzylamine
98%
Méret kiválasztása
1 G
21 600,00 Ft
5 G
53 200,00 Ft
21 600,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 G
21 600,00 Ft
5 G
53 200,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
CH3OC6H4CH2NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
137.18
Beilstein:
1447182
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
21 600,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.547 (lit.)
bp
140 °C/37 mmHg (lit.)
sűrűség
1.072 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
COc1cccc(CN)c1
InChI
1S/C8H11NO/c1-10-8-4-2-3-7(5-8)6-9/h2-5H,6,9H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GRRIMVWABNHKBX-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
3-Methoxybenzylamine was used in the preparation of 6-substituted purines.[1]
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Marek Zatloukal et al.
European journal of medicinal chemistry, 61, 61-72 (2012-07-10)
Several inhibitors of cyclin-dependent kinases (CDKs), including the 2,6,9-trisubstituted purine derivative roscovitine, are currently being evaluated in clinical trials as potential anticancer drugs. Here, we describe a new series of roscovitine derivatives that show increased potency in vitro. The series