Merck
159883
Sigma-Aldrich
2-Methoxybenzylamine
98%
About This Item
Lineáris képlet:
CH3OC6H4CH2NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
137.18
Beilstein:
1100448
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.548 (lit.)
bp
227 °C/724 mmHg (lit.)
sűrűség
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
COc1ccccc1CN
InChI
1S/C8H11NO/c1-10-8-5-3-2-4-7(8)6-9/h2-5H,6,9H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PXJACNDVRNAFHD-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
2-Methoxybenzylamine was used in the preparation of 6-substituted purines.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
212.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
100 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Marek Zatloukal et al.
European journal of medicinal chemistry, 61, 61-72 (2012-07-10)
Several inhibitors of cyclin-dependent kinases (CDKs), including the 2,6,9-trisubstituted purine derivative roscovitine, are currently being evaluated in clinical trials as potential anticancer drugs. Here, we describe a new series of roscovitine derivatives that show increased potency in vitro. The series