Merck
263508
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethyl)benzylamine
97%
Szinonimák:
((4-(Trifluoromethyl)phenyl)methyl)amine, (4-Trifluoromethylphenyl)methanamine, 1-(4-Trifluoromethylphenyl)methylamine, 1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]methanamine, 4-(Trifluoromethyl)benzenemethanamine, p-(Trifluoromethyl)benzylamine
About This Item
Lineáris képlet:
CF3C6H4CH2NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
175.15
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.464 (lit.)
sűrűség
1.229 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
fluoro
SMILES string
NCc1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H8F3N/c9-8(10,11)7-3-1-6(5-12)2-4-7/h1-4H,5,12H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PRDBLLIPPDOICK-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... AOC3(8639)
mouse ... Aoc3(11754)
Alkalmazás
4-(Trifluoromethyl)benzylamine has been used in the synthesis of 3-[(2,4-dioxothiazolidin-5-yl)methyl]benzamide derivatives.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
167.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
75 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
M Nomura et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 9(4), 533-538 (1999-03-31)
A series of 3-[(2,4-dioxothiazolidin-5-yl)methyl]benzamide derivatives was prepared as part of a search for antidiabetic agents. A structure-activity relationship study of these compounds led to the identification of 5-[(2,4-dioxothiazolidin-5-yl)methyl]-2-methoxy-N-[[4-(trifluorome thyl)-phenyl]methyl]benzamide (KRP-297) as a candidate drug for the treatment of diabetes mellitus.
Simon H Rüdisser et al.
Journal of biomolecular NMR, 74(10-11), 579-594 (2020-06-20)
Fluorine NMR has recently gained high popularity in drug discovery as it allows efficient and sensitive screening of large numbers of ligands. However, the positive hits found in screening must subsequently be ranked according to their affinity in order to