Fontos dokumentumok
162493
4-Fluorobenzylamine
97%
Szinonimák:
(4-Fluorophenyl)methanamine, 1-(4-Fluorophenyl)methanamine, 4-Fluorobenzenemethanamine, [(4-Fluorophenyl)methyl]amine, p-Fluorobenzylamine
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.512 (lit.)
bp
183 °C (lit.)
sűrűség
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
fluoro
SMILES string
NCc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C7H8FN/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4H,5,9H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IIFVWLUQBAIPMJ-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... AOC3(8639)
mouse ... Aoc3(11754)
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
150.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
66 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?