Merck
270229
Sigma-Aldrich
3-Methoxyphenethylamine
97%
Szinonimák:
2-(3-Methoxyphenyl)ethylamine
Méret kiválasztása
5 G
23 300,00 Ft
25 G
46 700,00 Ft
23 300,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
5 G
23 300,00 Ft
25 G
46 700,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
CH3OC6H4CH2CH2NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
151.21
Beilstein:
775202
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
23 300,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.538 (lit.)
bp
118-119 °C/6 mmHg (lit.)
sűrűség
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
COc1cccc(CCN)c1
InChI
1S/C9H13NO/c1-11-9-4-2-3-8(7-9)5-6-10/h2-4,7H,5-6,10H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WJBMRZAHTUFBGE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
The spectral binding affinity for 3-methoxyphenethylamine was studied to examine the determinants of P450 2D6 catalysis[1].
Alkalmazás
3-Methoxyphenethylamine was used in the perfluorooctanesulfonic acid catalyzed Pictet-Spengler reaction[2]. It was also used in the synthesis of 1,3-oxazepines via palladium-catalyzed intramolecular coupling[3].
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Tetrahedron Letters, 48, 835-835 (2007)
Tetrahedron, 62, 9002-9002 (2006)
P T Wong et al.
Neuroreport, 5(1), 53-56 (1993-10-25)
The effects of death and various treatments that affect the status of nigrostriatal neurones on striatal release of dopamine (DA) and 5-hydroxytryptamine (5-HT) and their metabolites 3,4-dihydroxyphenylacetic acid (DOPAC), 3-methoxy-4-hydroxyphenylethylamine (3-MT), homovanillic acid (HVA) and 5-hydroxyindoleacetic acid (5-HIAA) were studied
G P Miller et al.
Biochemistry, 40(47), 14215-14223 (2001-11-21)
Cytochrome P450 (P450) 2D6 oxidizes a wide variety of drugs typically at a distance of 5-7 A from a basic nitrogen on the substrate. To investigate the determinants of P450 2D6 catalysis, we analyzed the binding and oxidation of phenethylamine
Anita H Lewin et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 16(15), 7415-7423 (2008-07-08)
A cell line in which RD-HGA16 cells were stably transfected with the hTAAR 1 receptor was created and utilized to carry out a systematic evaluation of a series of beta-phenethylamines. Fair agreement was observed with data obtained for aryl and