Merck
A53605
Sigma-Aldrich
Benzhydrylamine
97%
Szinonimák:
α-Aminodiphenylmethane
Méret kiválasztása
5 G
13 000,00 Ft
25 G
17 400,00 Ft
100 G
55 800,00 Ft
13 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
5 G
13 000,00 Ft
25 G
17 400,00 Ft
100 G
55 800,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
(C6H5)2CHNH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
183.25
Beilstein:
776434
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
13 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.595 (lit.)
bp
295 °C (lit.)
mp
12 °C (lit.)
sűrűség
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
NC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H13N/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H,14H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MGHPNCMVUAKAIE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Adrenergic blocking drugs; blocking of excitatory responses to epinephrine and adrenergic nerve stimulation with N-alkyl-N-(2-chloroethyl)-benzhydrylamines.
E R LOEW et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 97(4), 441-449 (1949-12-01)
Dianne Alewood et al.
Journal of peptide science : an official publication of the European Peptide Society, 16(10), 551-557 (2010-09-24)
The standard p-MBHA resin used during Boc-chemistry synthesis of peptides carrying C-terminal carboxamides is compromised by batch-to-batch variations in its performance. This can cause artificially 'difficult' couplings during peptide chain assembly, which may ultimately lead to failed syntheses given the
Fang-Kun Deng et al.
Journal of peptide science : an official publication of the European Peptide Society, 16(10), 545-550 (2010-09-09)
Well-characterized resins of high purity are critical for effective solid phase peptide synthesis (SPPS). The quality of commercial (4-methyl)benzhydrylamine-resin (MBHA-resin), used for the synthesis of peptide amides, is not consistent and residual ketone functionalities are frequently present. Such ketone or
Abdul M Seayad et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 18(18), 5693-5700 (2012-03-23)
A robust heterogeneous self-supported chiral titanium cluster (SCTC) catalyst and its application in the enantioselective imine-cyanation/Strecker reaction is described under batch and continuous processes. One of the major hurdles in the asymmetric Strecker reaction is the lack of availability of
N A Goud et al.
Journal of bone and mineral research : the official journal of the American Society for Bone and Mineral Research, 6(8), 781-789 (1991-08-01)
We have chemically synthesized the full-length, 84 amino acid, human parathyroid hormone (hPTH) on a greater than 100 mg scale by the Merrifield solid-phase technique of stepwise peptide synthesis using a benzhydrylamine support. The peptide was purified by high-performance liquid