Fontos dokumentumok
M11103
4-Methoxybenzylamine
98%
Szinonimák:
(4-Methoxyphenyl)methanamine, (p-Methoxyphenyl)methanamine, 1-Aminomethyl-4-methoxybenzene, 4-Methoxybenzenemethanamine, Anisylamine, p-Methoxybenzylamine
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.546 (lit.)
bp
236-237 °C (lit.)
sűrűség
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc(CN)cc1
InChI
1S/C8H11NO/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-5H,6,9H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IDPURXSQCKYKIJ-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- Amination reaction of functionalized aryl bromides.
- Synthesis of functionalized organopolyphosphazenes for in vivo applications.
- Synthesis of analogs of myoseverin, 8-azapurine, for their antiproliferative activities.
- Studying the deprotection procedures of amino protecting groups such as 2-nitro- and 2,4-dinitrobenzenesulfonamides.
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)