Merck
C1615
SAFC
CHO Feed Bioreactor Supplement
Animal Component-free, solution, sterile-filtered, suitable for cell culture
Gyógyszeripari előállítás
About This Item
UNSPSC kód:
12352207
NACRES:
NA.75
Minőségi szint
sterilitás
sterile-filtered
Forma
solution
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
alkatrészek
glucose: no
phenol red: no
L-glutamine: no
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Feed concentrate formulated to optimize CHO cell growth and recombinant protein production in fed-batch bioreactor cultures.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Seong A Kang et al.
Cell chemical biology, 26(9), 1203-1213 (2019-06-25)
The mechanistic target of rapamycin (mTOR) is a central regulator of cellular metabolic processes. Dysregulation of this kinase complex can result in a variety of human diseases. Rapamycin and its analogs target mTORC1 directly; however, chronic treatment in certain cell