Fontos dokumentumok
8.14181
Sigma-Aldrich
Bis(2-ethylhexyl) phosphate
for synthesis
Szinonimák:
Bis(2-ethylhexyl) phosphate, HDEHP, Phosphoric acid bis (2-ethylhexyl) ester, Bis(2-ethylhexyl) phosphoric acid
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2O)2POOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
322.42
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
EC index szám:
206-056-4
NACRES:
NA.22
Teszt:
≥95.0% (acidimetric)
gőznyomás
<0.1 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (acidimetric)
öngyulladási hőmérséklet
255 °C
hatékonyság
4940 mg/kg LD50, oral (Rat)
1250 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
törésmutató
n25/589 1.4420
pH
3 (1 g/L in H2O)
bp
48 °C/16 hPa
mp
-50 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 150 °C
oldhatóság
<1 g/L
sűrűség
0.97 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[P](=O)(OCC(CCCC)CC)(OCC(CCCC)CC)O
Related Categories
Alkalmazás
  • Production of highly purified zirconium oxide from zircon mineral leach liquor using bis-(2-ethylhexyl) phosphate as a promising extractant: This research evaluates the feasibility of using bis-(2-ethylhexyl) phosphate for zirconium separation, demonstrating its potential in zirconium oxide production (AH Ali, 2022).
  • Optimization of indium recovery and separation from LCD waste by solvent extraction with bis (2-ethylhexyl) phosphate (D2EHPA): This study explores solvent extraction methods for indium recovery from LCD waste, highlighting the efficiency of bis(2-ethylhexyl) phosphate (J Yang, C Ekberg, T Retegan, 2014).
  • Homogeneous liquid–liquid extraction of metal ions with non-fluorinated bis (2-ethylhexyl) phosphate ionic liquids having a lower critical solution temperature: This article investigates the use of bis(2-ethylhexyl) phosphate ionic liquids for metal ion extraction, contributing to the development of more environmentally friendly extraction technologies (D Depuydt, L Liu, C Glorieux, W Dehaen, 2015).
Analízis megjegyzés
Assay (acidimetric): ≥ 95.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.968 - 0.975
Identity (IR): passes test
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
266.0 °F
Lobbanási pont (C)
130 °C