Fontos dokumentumok
T72001
Trimethylacetonitrile
98%
Szinonimák:
Pivalonitrile, tert-Butyl cyanide
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.377 (lit.)
bp
105-106 °C (lit.)
mp
15-16 °C (lit.)
sűrűség
0.752 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)C#N
InChI
1S/C5H9N/c1-5(2,3)4-6/h1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JAMNHZBIQDNHMM-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
39.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
4 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?