Fontos dokumentumok
407593
Methyl 4-bromobenzoate
99%
Szinonimák:
1-Bromo-4-(methoxycarbonyl)benzene, 4-Bromobenzoic acid methyl ester, 4-Methoxycarbonyl-1-bromobenzene, 4-Methoxycarbonylphenyl bromide, Methyl p-bromobenzoate, p-Bromobenzoic acid methyl ester
Teszt
99%
Forma
powder
mp
77-81 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
ester
SMILES string
COC(=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H7BrO2/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CZNGTXVOZOWWKM-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Three-carbon-bridged 5-substituted furo[2,3-d]pyrimidine and 6-substituted pyrrolo[2,3-d]pyrimidine analogs, employed as antifolates.
- Methyl 4-tri-n-butylstannylbenzoate.
- Methyl 4-(2-pyridyl)benzoate by cross coupling reaction with lithium 2-pyridyltriolborate.
- Methyl 4-imidazo[1,2-a]pyridin-3-ylbenzoate by ligand-free Pd(OAc)2 catalyzed reaction with Imidazo[1,2-a]pyridine.
- Methyl (E)-4-[3-(2-methoxycarbonylvinyl)-thiophen-2-yl]acrylate by reacting with methyl (E)-3-(thiophen-3-y)lacrylate.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)