Merck
177865
Sigma-Aldrich
Dichloromethane-d2
99.5 atom % D
Szinonimák:
Dideuteromethylenechloride, Methylene chloride-d2
About This Item
Lineáris képlet:
CD2Cl2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
86.94
Beilstein:
1733318
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
gőznyomás
25.59 psi ( 55 °C)
7.63 psi ( 20 °C)
Minőségi szint
izotóptisztaság
99.5 atom % D
Teszt
≥99.00% (GC)
Forma
liquid
kiszerelés
ampule of 1mL, 10g
glass bottle of 25g
technika/technikák
NMR: suitable
szennyeződések
≤0.0100% water
water
törésmutató
n20/D 1.422 (lit.)
bp
40 °C (lit.)
mp
-97 °C (lit.)
sűrűség
1.362 g/mL at 25 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+2
SMILES string
[2H]C([2H])(Cl)Cl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2/i1D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N
Általános leírás
Dichloromethane-d2 is a deuterated derivative of dichloromethane. It participates as a solvent during the NMR spectral analysis of polymers.
Alkalmazás
Dichloromethane-d2 has been employed as a deuterated solvent for sample preparation in NMR analysis.
Javasolt termékek
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Applications and new developments of the direct exponential curve resolution algorithm (DECRA). Examples of spectra and magnetic resonance images.
Windig W, et al.
Journal of Chemometrics, 13(2), 95-110 (1999)
Determination of the three-dimensional, solution-phase structure of the macrolide antibiotic oxolide in CD2Cl2 and D2O from NMR constraints.
Steinmetz WE, et al.
Magnetic Resonance in Chemistry, 43(1), 16-20 (2005)
Absolute Raman intensities, force constants, and electro-optical parameters of CH2Cl2, CD2Cl2 and CHDCl2.
Escribano R, et al.
Molecular Physics, 37(2), 361-377 (1979)
Michael Weber et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 407(11), 3115-3123 (2014-11-25)
Quantitative nuclear magnetic resonance (qNMR) spectroscopy is employed by an increasing number of analytical and industrial laboratories for the assignment of content and quantitative determination of impurities. Within the last few years, it was demonstrated that (1)H qNMR can be
Ting Li et al.
Environmental science and pollution research international, 22(15), 11792-11800 (2015-04-11)
We surveyed the occurrence of nine N-nitrosamine species in ten bottled drinking waters from supermarket and other water samples including raw waters, finished waters, and distribution system waters from nine municipal drinking water treatment plants in eight cities of Jiangsu
Related Content
NMR spectroscopy elucidates molecular structure and purity via nuclear spin states in a strong magnetic field.