Fontos dokumentumok
1.13363
Sigma-Aldrich
Trifluoroacetic acid-D1
deuteration degree min. 99.5% for NMR spectroscopy MagniSolv
Szinonimák:
Trifluoroacetic acid-D1
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C2DF3O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
115.03
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12142201
EC index szám:
209-961-2
NACRES:
NA.22
gőznyomás
11 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Forma
liquid
technika/technikák
NMR: suitable
szennyeződések
≤0.05% Water (H<SUB>2</SUB>O + D<SUB>2</SUB>O) (Karl Fischer)
bp
71 °C/1013 hPa
mp
-15 °C
sűrűség
1.49 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
no temp limit
SMILES string
FC(F)(F)C(=O)O[2H]
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)/i/hD
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DTQVDTLACAAQTR-DYCDLGHISA-N
Általános leírás
A wide range of MagniSolv deuterated solvents with extremely low residual water, excellent chemical purity, and the highest isotopic enrichment available can satisfy the most demanding requirements of researchers. Depending on application and sensitivity of the NMR spectrometer our offer solvents with deuteration degrees between 98% and 99.96%. In case of all the water soluble deuterated standard products, water content is specified according to both Karl Fischer and NMR.
Analízis megjegyzés
Deuteration degree: ≥ 99.5 %
Water (K. Fischer, H₂O + D₂O): ≤ 0.05 %
Performance test (NMR-spectrum): passes test
Javasolt termékek
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Jogi információk
MAGNISOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3