Merck
149209
Sigma-Aldrich
Methyl methoxyacetate
99%
Szinonimák:
Methoxyacetic acid methyl ester, Methyl α-methoxyacetate, Methyl 2-methoxyacetate
About This Item
Lineáris képlet:
CH3OCH2COOCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
104.10
Beilstein:
1742944
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.396 (lit.)
bp
129-130 °C (lit.)
sűrűség
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
ether
SMILES string
COCC(=O)OC
InChI
1S/C4H8O3/c1-6-3-4(5)7-2/h3H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QRMHDGWGLNLHMN-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Methyl methoxyacetate was used in the preparation of 4-hydroxy-2-mercapto-5-methoxypyrimidine (II).
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
Lobbanási pont (F)
95.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
35 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
888. Pyrimidines. Part XI. Synthesis of 5-hydroxypyrimidine and related compounds.
Chesterfield JH, et al.
Journal of the Chemical Society, 4590-4596 (1960)
Shigehiro Namiki et al.
The International journal of neuroscience, 119(2), 214-226 (2009-01-07)
Loading neurons with membrane permeable Ca2+ indicators is a core experimental procedure in functional multineuron Ca2+ imaging (fMCI), an optical technique for monitoring multiple neuronal activities. Although fMCI has been applied to several brain networks, including cerebral cortex, hippocampus, and
K Thompson et al.
Biotechnic & histochemistry : official publication of the Biological Stain Commission, 87(7), 468-483 (2012-09-19)
Stimulated by difficulties experienced when using fluo-3 AM, we developed a general mechanistic model to aid understanding and practical application of calcium probes applied as acetoxymethyl (AM) esters. Several practical issues previously overlooked or under-emphasized are considered by this model.
[Information from the Soviet Toxicology Center].
Farmakologiia i toksikologiia, 43(6), 750-751 (1980-11-01)