Fontos dokumentumok
429074
2-tert-Butyl-1,4-benzoquinone
98%
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
98%
Forma
solid
mp
54-58 °C (lit.)
funkcionális csoport
ketone
SMILES string
CC(C)(C)C1=CC(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C10H12O2/c1-10(2,3)8-6-7(11)4-5-9(8)12/h4-6H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NCCTVAJNFXYWTM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)