Fontos dokumentumok
325260
Methyl glycolate
98%
Szinonimák:
Hydroxyacetic acid methyl ester, Methyl 2-hydroxyacetate, Methyl 2-hydroxyethanoate, Methyl hydroxyacetate
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
3.12 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
17 mmHg ( 52 °C)
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.417 (lit.)
bp
149-151 °C (lit.)
sűrűség
1.167 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
hydroxyl
SMILES string
COC(=O)CO
InChI
1S/C3H6O3/c1-6-3(5)2-4/h4H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GSJFXBNYJCXDGI-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
152.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
67 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?